Learn More
Thermo Scientific™ Titan3™ GMF (Glasmikrofaser)-Spritzenfilter
Diese robusten GMF-Spritzenfilter (Glasmikrofaser) sorgen für sauberere Probenextrakte, da sie störende Materialien und feine Partikel bereits vor der Injektion entfernen.
199.94 CHF - 214.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Titan3 Polypropylen-Spritzenfiltergehäuse erfüllen die Anforderungen der 21 CFR 177.1520. |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material | Glas-Mikrofaser |
Material (Membran) | Glas-Mikrofaser |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13416786
|
Thermo Scientific™
40725-GM |
0,7 μm | 30 mm |
199.94 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13406786
|
Thermo Scientific™
41225-GM |
1,2 μm | 30 mm |
201.02 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13426906
|
Thermo Scientific™
42725-GM |
3,1 μm | 30 mm |
214.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Das Hinzufügen eines Spritzenfiltrationsschritts vor der Injektion trägt nicht nur dazu bei, konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen, sondern schützt auch empfindliche Geräte und verlängert die Lebensdauer der Säule. Die Thermo Scientific™ Titan3™ Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Sie bieten sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel entfernen. Titan3 GMF-Spritzenvorsatzfilter (Glasmikrofaser) werden häufig zur Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung verwendet. Zudem sind Sie gut für allgemeine Filteranwendungen geeignet.
Durch die robuste Bauweise mit Verstärkungsring am Außenrand und integriertem Vorfilter sind Titan3 Spritzenfilter die ideale Wahl für Anwendungen mit hohem Feststoffgehalt sowie für Anwendungen, bei denen ein Maximum an Sicherheit erforderlich ist.Hervorragende Leistung
- Membranen und Gehäuse mit einem geringen Anteil von extrahierbaren Substanzen stellen sicher, dass Ihre Probe nicht durch Kontaminanten aus dem Filter verunreinigt wird.
- Leistungsverhalten getestet unter tatsächlichen HPLC-Bedingungen.
- Der integrierte 1-mm-Borosilikatglas-Vorfilter (30-mm-Produkte) sorgt für mehr Sicherheit bei Proben mit hohem Feststoffgehalt.
- Ein Verstärkungsring sorgt für eine verbesserte Festigkeit des Gehäuses und verhindert Auslaufen und Bersten (30-mm-Produkte, ausgelegt für Drücke von bis zu 120 psi).
- Die Gehäuse sind aus lösungsmittelbeständigem Polypropylen mit einem geringen Anteil von extrahierbaren Substanzen gefertigt. Dieser Werkstoff wurde speziell für die Kompatibilität mit einem breiten Spektrum gängiger HPLC-Proben-Matrices ausgewählt.
- Geeignet zur Filterung von Lösungen bei Temperaturen bis zu 100 °C
- Die Farbcodierung vereinfacht die korrekte Wahl von Membran und Porengröße.
- Verpackt in wiederverwendbaren, festen, transparenten, farbcodierten Behältern.
- Spritzenfilter können durch 15-minütiges Autoklavieren bei 125 °C sterilisiert werden
- Verbesserter, auslaufsicherer Luer-Lock-Einlass; Filterauslass ausgeführt als Luer-Lock-Steckanschluss in Standardgröße für eine vereinfachte Filtratsammlung.
Spezifikation
Titan3 Polypropylen-Spritzenfiltergehäuse erfüllen die Anforderungen der 21 CFR 177.1520. | |
Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
<157 μl | |
Nein | |
Titan3 | |
<137 μl (Fassungsvermögen) | |
30 mm |
Ja | |
Glas-Mikrofaser | |
Probenfiltration: Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung; allgemeine Verwendung | |
Medizinische Qualität, lösungsmittelbeständig, reines Polypropylen | |
210 psi | |
Spritzenfilter | |
30 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.