Learn More
TIM-4 Antibody (921832R), Biotin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18614853 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18614853 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18614853 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB2929RB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    867.35 CHF
    764.40 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 102.95 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TIM-4 Monoclonal specifically detects TIM-4 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TIM-4
Anwendungen CyTOF, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 921832R
Konjugat Biotin
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias FLJ27515, SMUCKLER, T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 4, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4, T-cell membrane protein 4, TIM4, TIM-4, TIMD-4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NSO-derived recombinant human TIM-4, Glu25-Leu315, Accession # Q96H15
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Signaling, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 91937
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Produktlinie Novus