Learn More
Novus Biologicals™ Thyroglobulin Native Protein
Artikelnummer. 18675786 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 18675786
Marke: Novus Biologicals™ NBP262537
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-ID (Entrez) 7038
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 660 kDa
Menge 1 mg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin
Gensymbol TG
Forschungskategorie Cancer, Cell Biology
Reinheits- oder Qualitätsgrad Size Exclusion Chromatography
Protein Thyroglobulin