Spezifikation
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-ID (Entrez) | 7038 |
| Menge | 100 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gen-Alias | AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin |
| Gensymbol | TG |
| Forschungskategorie | Cancer, Cell Biology |
| Protein | Thyroglobulin |