missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thymosin alpha 1 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Thymosin alpha 1 Polyclonal antibody specifically detects Thymosin alpha 1 in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Thymosin alpha 1 (Accession#: P06454-1; Ser2-Asp111) |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Gen-ID (Entrez) | 5757 |
| Form | Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?