Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei Hälsen, Seitenhälse parallel, NS 24/29
Artikelnummer. 10510122
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10510122
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03303258
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Reaktionskolben nach DIN 12392
  • Mit zwei parallelen seitlichen Hälsen
  • Mit konischen Schliffverbindungen
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Anzahl pro Packung Je 1
Standard-Konusverbindung Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse NS 19/26
Außendurchmesser (metrisch) 105 mm