Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei Hälsen, Seitenhälse parallel, NS 24/29
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Reaktionskolben nach DIN 12392
- Mit zwei parallelen seitlichen Hälsen
- Mit konischen Schliffverbindungen
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Standard-Konusverbindung | Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse NS 19/26 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 166 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion