Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei Hälsen
Artikelnummer. 10234241
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Standard-Konusverbindung:
Seitenhals NS 14/23 Mittelhals NS 24/29
Seitenhals NS 19/26 Mittelhals NS 24/29
Seitenhals NS 19/26 Mittelhals NS 29/32
Seitenhals NS 29/32 Mittelhals NS 29/32
Seitenhals NS 29/32 Mittelhals NS 45/40
Verbindung des seitlichen Anschlusses:
Seitlicher Hals NS 14/23
Seitlicher Hals NS 19/26
Seitlicher Hals NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10234241
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03315482
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Rundbodenkolben mit drei Hälsen
  • Destillationskolben mit abgewinkelten Seitenhälsen
  • Gemäß DIN 12394
  • Zwei abgewinkelte Seitenhälse (20°)
  • Konische Schliffverbindungen
  • Beschriftungsetikett
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch 223 mm
Kapazität (metrisch) 5 l
Material Borosilicate Glass (3.3)
Verbindung des seitlichen Anschlusses Seitlicher Hals NS 29/32
Standard-Konusverbindung Seitenhals NS 29/32 Mittelhals NS 45/40