Beschreibung
Ensure accurate, reproducible results in Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Thomsen-Friedenreich Antigen Monoclonal specifically detects Thomsen-Friedenreich Antigen in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Thomsen-Friedenreich Antigen |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SPM320 |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml, Immunofluorescence 0.5 - 1.0 ug/ml |
| Zusammensetzung | 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Neuraminidase-treated human red blood cells |
| Mehr anzeigen |