missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

THOC5 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18246540 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18246540 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18246540 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP119160

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

THOC5 Polyclonal specifically detects THOC5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen THOC5
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000-1:10000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:500
Zusammensetzung TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_003669.4
Gen-Alias C22orf19, chromosome 22 open reading frame 19, Fmip, Fms-interacting protein, fSAP79hTREX90, Functional spliceosome-associated protein 79, KIAA0983, NF2/meningioma region protein pK1.3, PK1.3, Placental protein 39.2, PP39.2, THO complex 5, THO complex subunit 5 homolog
Gensymbole THOC5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 25 and 75 of human THO complex 5 using the numbering given in entry NP_003669.4 (GeneID 8563).
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8563
Testspezifität Human, Mouse. Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Rat, Bovine, Dog, Horse, Rabbit, Guinea pig, Panda, Orangutan, Rhesus Monkey, Gorilla, Chimpanzee, Crab-eating macaque, European domestic ferret, African elephant, Chinese hamster and Northern white-cheeked gibbon.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.