Learn More
Thioredoxin-like 5/TRP14/TXNDC17 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Thioredoxin-like 5/TRP14/TXNDC17 Polyclonal specifically detects Thioredoxin-like 5/TRP14/TXNDC17 in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Thioredoxin-like 5/TRP14/TXNDC17 |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Alexa Fluor 405 |
| Zusammensetzung | 50 mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | MGC14353, Protein 42-9-9, thioredoxin (Trx)-related protein, 14 kDa, thioredoxin domain containing 17, thioredoxin domain-containing protein 17, thioredoxin-like 5, Thioredoxin-like protein 5, TRP1414 kDa thioredoxin-related protein, TXNL5 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Thioredoxin-like 5/TRP14/TXNDC17 (Q9BRA2; Met1-Asp123). |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?