Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ CellCoat™ Zellkultureinsätze mit 24 Wells
Geeignet für Transport-, Sekretions-, Diffusionsstudien
424.00 CHF - 590.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Frei von nachweisbarer DNase/RNase, humaner DNA und Pyrogenen. Inhalt nicht zytotoxisch. |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 1,2 ml (Well) |
Farbe | Durchsichtig |
Kulturfläche | 33,6 mm2 |
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10482885
|
Greiner Bio-One
662641 |
Gewebekultur | 0,4 μm |
590.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10464995
|
Greiner Bio-One
662638 |
Gewebekultur | 8,0 μm |
424.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Poröse PET-Membran
- Verstärkt Zellwachstum und -differenzierung
- Anwendungen:
- Zellmigration, transepithelialer Transport und parakrine Zell-Zell-Interaktionen
Spezifikation
Frei von nachweisbarer DNase/RNase, humaner DNA und Pyrogenen. Inhalt nicht zytotoxisch. | |
1,2 ml (Well) | |
33,6 mm2 | |
Steril | |
Zellkultur-Einsatz | |
24 | |
1 | |
-20°C bis +60°C |
Nicht autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Gewebekultur | |
ThinCert: 0,1 bis 0,35 ml; Well: 0,4 bis 1,2 ml | |
Ja | |
Ja | |
19 mm |