Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ CellCoat™ Zellkultureinsätze mit 24 Wells
Description
- Hängende Ausführung
- Versiegelte Kapillarporenmembran
- Physikalische Oberflächenbearbeitung
- Steril
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei. Inhalt nicht zytotoxisch |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1,2 ml (Well) |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kulturfläche | 33,6 mm2 |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Gewebekultur |
| Typ | Zellkultur-Einsatz |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 0.1 bis 0.35 ml (ThinCert), 0.4 bis 1.2 ml (Well) |
| Show More |