Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Prism RP-Säulen, 5 μ m Partikelgröße
Erhältlich in Längen von 50 bis 250 mm, mit Innendurchmesser von 1.0 bis 20 mm
640.56 CHF - 691.56 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11512921
|
Thermo Scientific™
32105-102130 |
2.1 mm | 100 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11502921
|
Thermo Scientific™
32105-052130 |
2.1 mm | 50 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Spezifikation
5 μm | |
Alkyl Amide |