Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Prism RP-Säulen, 5 μ m Partikelgröße
Erhältlich in Längen von 50 bis 250 mm, mit Innendurchmesser von 1.0 bis 20 mm
Marke: Thermo Scientific™ 32105-052130
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
2.1 mm | |
5 μm | |
L60 | |
Silica | |
Reversed Phase |
50 mm | |
100 Å | |
RP | |
12% | |
Reversed Phase |