Learn More
Thermo Scientific™ Hochreine zweistufige Messing-Gasregler
Empfohlen für nicht korrosive analytische und Prozessanwendungen, die eine präzise, stabile Druckregelung für die Fördermenge erfordern
Marke: Thermo Scientific™ 60180-908
Additional Details : Gewicht : 4.50000kg
Includes: Diffusionsresistentes, dichtungsloses Auslassventil zur Aufrechterhaltung der Systemreinheit
Beschreibung
- Für nicht korrosive Analyse- und Prozessanwendungen
- Enthält eine integrierte intelligente Reinigerbasis und Kartusche für eine Gasreinheit von 99.99999 %
- Die speziell entwickelte gefaltete Edelstahlmembran bietet eine gute Regelleistung, maximale Integrität und kommt ohne Weichdichtung aus
- Widerstandsfähig gegenüber einem internen Vakuum
- Alle Regler werden mit 1/8 Zoll-Edelstahl-Ausgangsadapter geliefert
- Das integrierte Kontrollventil ermöglicht einen Zylinderwechsel ohne Verunreinigung der Gasleitung
Spezifikation
0 – 200 psig | |
DIN 1 mit Dreifachfilter |