Learn More
Thermo Scientific™ Hochreine zweistufige Messing-Gasregler
Empfohlen für nicht korrosive analytische und Prozessanwendungen, die eine präzise, stabile Druckregelung für die Fördermenge erfordern
1309.59 CHF - 1365.00 CHF
Spezifikation
Bereich | 0 – 200 psig |
---|
Includes: Diffusionsresistentes, dichtungsloses Auslassventil zur Aufrechterhaltung der Systemreinheit
Produktcode | Marke | Bereich | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10117984
|
Thermo Scientific™
60180-926 |
0 – 200 psig | CGA 590 mit Kombifilter |
1309.59 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10448854
|
Thermo Scientific™
60180-908 |
0 – 200 psig | DIN 1 mit Dreifachfilter |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10046844
|
Thermo Scientific™
60180-906 |
0 – 200 psig | CGA 350 mit Dreifachfilter |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10065674
|
Thermo Scientific™
60180-920 |
0 – 200 psig | CGA 350 mit Kombifilter |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10544315
|
Thermo Scientific™
60180-902 |
0 – 200 psig | CGA 580 mit Dreifachfilter |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Für nicht korrosive Analyse- und Prozessanwendungen
- Enthält eine integrierte intelligente Reinigerbasis und Kartusche für eine Gasreinheit von 99.99999 %
- Die speziell entwickelte gefaltete Edelstahlmembran bietet eine gute Regelleistung, maximale Integrität und kommt ohne Weichdichtung aus
- Widerstandsfähig gegenüber einem internen Vakuum
- Alle Regler werden mit 1/8 Zoll-Edelstahl-Ausgangsadapter geliefert
- Das integrierte Kontrollventil ermöglicht einen Zylinderwechsel ohne Verunreinigung der Gasleitung
Spezifikation
0 – 200 psig |