Learn More
Thermo Scientific™ Hochreine zweistufige Messing-Gasregler
Empfohlen für nicht korrosive analytische und Prozessanwendungen, die eine präzise, stabile Druckregelung für die Fördermenge erfordern
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-926
Additional Details : Gewicht : 4.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10117984
  • 1309.59 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Diffusionsresistentes, dichtungsloses Auslassventil zur Aufrechterhaltung der Systemreinheit
Beschreibung
Beschreibung
  • Für nicht korrosive Analyse-und Prozessanwendungen
  • Enthält eine integrierte intelligente Reinigerbasis und Kartusche für eine Gasreinheit von 99.99999 %
  • Die speziell entwickelte gefaltete Edelstahlmembran bietet eine gute Regelleistung, maximale Integrität und kommt ohne Weichdichtung aus
  • Widerstandsfähig gegenüber einem internen Vakuum
  • Alle Regler werden mit 1/8 Zoll-Edelstahl-Ausgangsadapter geliefert
  • Das integrierte Kontrollventil ermöglicht einen Zylinderwechsel ohne Verunreinigung der Gasleitung
Spezifikation
Spezifikation
0 – 200 psig
CGA 590 mit Kombifilter