Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ Phenyl-HPLC-Säulen
Alternative Selektivität für Peptide und Proteine
710.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
Porengröße | 300 Å |
USP-Typ | L11 |
Stationäre Phase | Phenyl |
Verpackungsmaterial | Silica |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10322935
|
Thermo Scientific™
72405-254630 |
4.6 mm | 250 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- 300 Å Porengröße zur optimalen Analyse der Biomoleküle
- Geringere Kohlenstoffbelastung für optimale Retention größerer Peptide und Proteine
- Unterschiedliche Selektivität bei Alkylketten für kritische Trennungen
- Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
5 μm | |
L11 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
300 Å | |
Phenyl | |
3% | |
Yes |