Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ Phenyl-HPLC-Säulen
Alternative Selektivität für Peptide und Proteine
Marke: Thermo Scientific™ 72405-254630
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- 300 Å Porengröße zur optimalen Analyse der Biomoleküle
- Geringere Kohlenstoffbelastung für optimale Retention größerer Peptide und Proteine
- Unterschiedliche Selektivität bei Alkylketten für kritische Trennungen
- Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
4.6 mm | |
5 μm | |
L11 | |
BioBasic | |
3% | |
Yes |
250 mm | |
300 Å | |
Phenyl | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |