Learn More
Thermo Scientific™ BETASIL™ Diol-Säulen
BETASIL™ Diol-Säulen bieten eine breite Palette an Thermo Scientific Chemikalien mit einer großen Oberfläche und einer hohen gebundenen Phasenabdeckung.
Marke: Thermo Scientific™ 72605-154030
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen erhältlich, einschließlich präparativer Skala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
(OH) Diol | |
4 mm | |
LC/MS-Trennung | |
150 mm | |
2 bis 9 | |
310 m²/g | |
L20 | |
Beta | |
6 % | |
Polar Selectivity | |
HPLC |
Analytical Column | |
5 μm | |
Standard | |
5 μm | |
100 Å | |
Phasenabdeckung mit hoher Bindung | |
Diol (OH) | |
Silica | |
Polar Selectivity | |
HPLC-Säule |