Learn More
Thermo Scientific™ BETASIL™ Diol-Säulen
Artikelnummer. p-3136745 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10407264
Marke: Thermo Scientific™ 72605054630
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
BETASIL™ Diol-Säulen bieten eine breite Palette an Thermo Scientific Chemikalien mit einer großen Oberfläche und einer hohen gebundenen Phasenabdeckung.
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen erhältlich, einschließlich präparativer Skala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenchemie (OH) Diol
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Filmdicke 5 μm
Zur Verwendung mit LC/MS-Trennung
Funktionalität/ Interaktionstyp Standard
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 100 Å
Oberfläche 310 m²/g
Oberflächenabdeckung Phasenabdeckung mit hoher Bindung
USP-Typ L20
Stationäre Phase Diol (OH)
Produktlinie Beta
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 6 %
Säulentyp Polare Selektivität
Phase Polare Selektivität
Typ HPLC-Säule
Verfahren HPLC