Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C1 HPLC-Säulen
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
Marke: Thermo Scientific™ 70505-254630
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
- Thermo Scientific Chemie auf 100 Å-Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
250 mm | |
100 Å | |
C1 | |
Silika | |
Ja |
4,6 mm | |
5 μm | |
L13 | |
Beta | |
4 % |