Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C1 HPLC-Säulen
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
784.72 CHF
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 100 Å
USP-Typ L13
Stationäre Phase C1
Verpackungsmaterial Silika
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10201145
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
70505-254030
4 mm 250 mm
784.72 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10567635
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
70505-254630
4,6 mm 250 mm
784.72 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
  • Thermo Scientific Chemie auf 100 Å-Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
5 μm
L13
Silika
Ja
100 Å
C1
4 %