Learn More
Thermo Scientific™ BetaMax Neutrale HPLC-Säulen
Entwickelt für neutrale Analyte
Marke: Thermo Scientific™ 95005-123030
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Extrem hohe Oberflächenabdeckung für maximale Retention
- Exzellente Stabilität für eine lange Säulenlebensdauer
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
3 mm | |
5 µm | |
L1 | |
Base-Deactivated Silica | |
Retention of Neutral Samples | |
Reversed Phase |
125 mm | |
60 Å | |
BetaMax™ Neutral | |
29% | |
Yes |