Learn More
Thermo Scientific™ BetaMax Neutrale HPLC-Säulen
Entwickelt für neutrale Analyte
675.00 CHF - 857.40 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
Porengröße | 60 Å |
USP-Typ | Gehäuse L1 |
Stationäre Phase | BetaMax™ Neutral |
Verpackungsmaterial | Basen-deaktiviertes Silika |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11512861
|
Thermo Scientific™
95005-254630 |
4.6 mm | 250 mm |
857.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11582851
|
Thermo Scientific™
95005-153030 |
3 mm | 150 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10604989
|
Thermo Scientific™
95005-154630 |
4.6 mm | 150 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11513041
|
Thermo Scientific™
95005-123030 |
3 mm | 125 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Extrem hohe Oberflächenabdeckung für maximale Retention
- Exzellente Stabilität für eine lange Säulenlebensdauer
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
5 μm | |
Gehäuse L1 | |
Basen-deaktiviertes Silika | |
Retention von neutralen Proben | |
Umkehrphase |
60 Å | |
BetaMax™ Neutral | |
29% | |
Ja |