Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Economy Filter und Halter
Marke: Thermo Scientific™ D0748
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Vorfilter
- Entfernt Schwebstoffe aus dem Speisewasser
- Enthält Celluloseacetatfasern, die exakt um einen Polypropylenkern gewickelt sind
- Gesamtziel: 10 × 2.5 in. (25 × 6.3 cm)
- Entfernen Sie alle Partikel und Mikroorganismen, die größer sind als die Nennporengröße
- 10 in. (25 cm) Doppelkartuschen mit offenem Ende haben 2 Buna-N-Dichtungen für eine positive Versiegelung
- Die plissierte Membran hat eine Fläche von 4.75 Quadratfuß (0.46 m2)
- Empfohlene Flussrate: 2 gal./min (7.5 l/min.)
- Autoklavierbar bei 118 °C (245 °F)
Spezifikation
2 gal./min (7,5 l/min) | |
0,45 μm | |
Economy Filterhalter 09-034-155, 09-034-156 | |
Economy Filter und Halter |