Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Economy Filter und Halter
386.30 CHF - 441.30 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Economy Filterhalter 09-034-155, 09-034-156 |
---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Typ | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Typ | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10377513
|
Thermo Scientific™
D0749 |
7,5 | Filter | 0,2 μm |
441.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11800910
|
Thermo Scientific™
D0748 |
2 gal./min (7,5 l/min) | Economy Filter und Halter | 0,45 μm |
386.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Vorfilter
- Entfernt Schwebstoffe aus dem Speisewasser
- Enthält Celluloseacetatfasern, die exakt um einen Polypropylenkern gewickelt sind
- Gesamtziel: 10 × 2.5 in. (25 × 6.3 cm)
- Entfernen Sie alle Partikel und Mikroorganismen, die größer sind als die Nennporengröße
- 10 in. (25 cm) Doppelkartuschen mit offenem Ende haben 2 Buna-N-Dichtungen für eine positive Versiegelung
- Die plissierte Membran hat eine Fläche von 4.75 Quadratfuß (0.46 m2)
- Empfohlene Flussrate: 2 gal./min (7.5 l/min.)
- Autoklavierbar bei 118 °C (245 °F)
Spezifikation
Economy Filterhalter 09-034-155, 09-034-156 |