Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Economy Filter und Halter
Marke:  Thermo Scientific™ D0749
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10377513
  • 441.30 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vorfilter
  • Entfernt Schwebstoffe aus dem Speisewasser
  • Enthält Celluloseacetatfasern, die exakt um einen Polypropylenkern gewickelt sind
  • Gesamtziel: 10 × 2.5 in. (25 × 6.3 cm)
Submikron-Postfilter
  • Entfernen Sie alle Partikel und Mikroorganismen, die größer sind als die Nennporengröße
  • 10 in. (25 cm) Doppelkartuschen mit offenem Ende haben 2 Buna-N-Dichtungen für eine positive Versiegelung
  • Die plissierte Membran hat eine Fläche von 4.75 Quadratfuß (0.46 m2)
  • Empfohlene Flussrate: 2 gal./min (7.5 l/min.)
  • Autoklavierbar bei 118 °C (245 °F)
Spezifikation
Spezifikation
7,5
Economy Filterhalter 09-034-155, 09-034-156
Filter
25 cm
0,2 μm
Economy
10 Zoll