Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Ungefilterte Mehrkanalpipettenspitzen
Große Auswahl an Spitzentypen und Konfigurationen
Marke: Thermo Scientific™ 3880
Additional Details : Gewicht : 1.01250kg
Beschreibung
Große Auswahl an Spitzentypen und Konfigurationen
Das Besondere am HydroLogix™ (HLT) Design ist die einzigartige Doppelwand, die bei sicherer Abdichtung nur einen Bruchteil an Kraft benötigt, um Standard-Pipettenspitzen auf den Pipettierer zu laden. Dadurch werden die Kräfte zum Abwerfen der Pipettenspitzen deutlich reduziert.
- In blau oder in durchsichtig verfügbar
Spezifikation
1000 μ l | |
Nicht steril | |
Großpackung |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
ART™ |