Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Ungefilterte Mehrkanalpipettenspitzen
Große Auswahl an Spitzentypen und Konfigurationen
24.65 CHF - 61.35 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1000 μ l |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Farbe | Durchsichtig |
Produktlinie | ART™ |
Produktcode | Marke | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12984067
|
Thermo Scientific™
3880 |
Nicht steril | Großpackung |
24.65 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12994067
|
Thermo Scientific™
3881 |
Steril | Gestell |
61.35 CHF
800 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Große Auswahl an Spitzentypen und Konfigurationen
Das Besondere am HydroLogix™ (HLT) Design ist die einzigartige Doppelwand, die bei sicherer Abdichtung nur einen Bruchteil an Kraft benötigt, um Standard-Pipettenspitzen auf den Pipettierer zu laden. Dadurch werden die Kräfte zum Abwerfen der Pipettenspitzen deutlich reduziert.
- In blau oder in durchsichtig verfügbar
Spezifikation
1000 μ l | |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
ART™ |