Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 4300
Zur Verwendung mit Thermotransferdruckern. Brady Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 4300 verfügen über eine Harz-/Wachsformulierung und liefern eine zuverlässige, scharfe Druckqualität, um die Lesbarkeit von Barcodes zu maximieren.
Marke: Brady™ 035245
Additional Details : Gewicht : 0.43600kg
Beschreibung
- Fiber ribbon core with wax/resin formulation
- Resistant against smearing and chemicals
- Reliable, sharp-edge print quality to maximize bar code readability
Spezifikation
Thermal Transfer Printer Ribbon, 4300 Series | |
300.00 m | |
25.4 mm I.D. | |
Resin/Wax formulation | |
Ink side out |
Black | |
130 mm | |
299.9 m x 130 mm (984 ft. x 5.12 in.) | |
Open-core Ribbon | |
1 Ea. |