Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 4300
Zur Verwendung mit Thermotransferdruckern. Brady Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 4300 verfügen über eine Harz-/Wachsformulierung und liefern eine zuverlässige, scharfe Druckqualität, um die Lesbarkeit von Barcodes zu maximieren.
98.45 CHF - 421.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Thermal Transfer Printer Ribbon, 4300 Series |
---|---|
Farbe | Black |
Beschreibung | Resin/Wax formulation |
Format | Open-core Ribbon |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10405992
|
Brady™
011510 |
109,7 m x 101,6 mm (360 ft. x 4 in.) |
98.45 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11558414
|
Brady™
035245 |
299.9 m x 130 mm (984 ft. x 5.12 in.) |
277.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11538424
|
Brady™
035271 |
299.9 m x 173.9 mm (984 ft. x 6.85 in.) |
421.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Faserbandkern mit Wachs-/Harzrezeptur
- Beständig gegen Verschmieren und Chemikalien
- Zuverlässige, scharfe Druckqualität für ausgezeichnete Lesbarkeit des Barcodes
Spezifikation
Thermal Transfer Printer Ribbon, 4300 Series | |
Black | |
Resin/Wax formulation | |
Open-core Ribbon |