Learn More
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker, B-424
Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Brady™ Thermotransfer-bedruckbare Etiketten bestehen aus Standardpapier (B-424).
67.13 CHF - 276.52 CHF
Spezifikation
| Beschreibung | Empfohlene Bandserie: R4300; R4500; R6100 |
|---|---|
| Klebstofftyp | Dauerhafte Gummierung |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11503724
|
Brady™
030132 |
50,8 x 25,4 mm (B x H) |
74.40 CHF 67.13 CHF / 1 Rollen Sparen 7.27 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11533724
|
Brady™
030135 |
76,2 x 25,4 mm (B x H) |
114.00 CHF 100.86 CHF / 1 Rollen Sparen 13.14 CHF 11% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11593724
|
Brady™
030141 |
B x H: 76,2 mm x 191,44 m |
145.00 CHF 128.96 CHF / 1 Rollen Sparen 16.04 CHF 11% Rabatt |
Verfügbar ab: 20-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
13019242
|
Brady™
030153 |
101,6 x 152,4 mm (B x H) | |||||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Thermotransferdrucker
- Hergestellt aus kontrast- und wischfestem Papier
Spezifikation
| Empfohlene Bandserie: R4300; R4500; R6100 | |
| Ohne | |
| Matt | |
| Papier (B-424) | |
| Allgemeine und industrielle Kennzeichnung | |
| 0,0035 in. |
| Dauerhafte Gummierung | |
| Weiß | |
| Rolle | |
| Unsteril | |
| Rechteck |