Learn More
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker, B-424
Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Brady™ Thermotransfer-bedruckbare Etiketten bestehen aus Standardpapier (B-424).
Marke:  Brady™ 030132
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11503724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.40 CHF
    67.13 CHF / 1 Rollen
    Sparen 7.27 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Thermotransferdrucker
  • Hergestellt aus kontrast- und wischfestem Papier
Spezifikation
Spezifikation
Empfohlene Bandserie: R4300; R4500; R6100
Ohne
Matt
Papier (B-424)
Thermotransfer
Unsteril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500
-40 °C
3000 Etiketten pro Rolle
Rechteck
50,8 x 25,4 mm (B x H)
-40 °C bis 180 °C
0.089 mm
1 in.
50,8 mm
50.80 mm
1 in.
25.40 mm
Dauerhafte Gummierung
Weiß
Rolle
Einseitig bedruckbar
Etiketten für Thermotransferdrucker
Allgemeine und industrielle Kennzeichnung
1
THT-17-424-3
3000
50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
-40 °F bis 365 °F
0,0035 in.
50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
2 in.
50.80 mm
1 in.
25.4 mm
THT-17-424-3