Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 50 bis300 °C, Aluminiumlegierung
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminiumlegierung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Hinweis: Im Lieferumfang ist ein EU Schuko-Stecker enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Größe | 12 x18 Zoll. |
| Temperatur (metrisch) | 50 °C bis 300 °C |
| Gewicht (metrisch) | 14 kg |
| Wirkleistung | 2400 W |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 2400 W |
| Steckertyp | EU Schuko-Stecker |
| Form | Rechteck |
| Spannung | 230 V |
| Typ | Heizplatte |