Beschreibung
TGF-beta Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TGF-beta |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | TGFB/7230 |
| Konjugat | DyLight 755 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa200-390) of human TGF-beta protein |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |