Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) TF PTFE-Membranscheibenfilter
Starke, chemisch beständige Membranen für die Luftüberwachung und Probenahme in aggressiven Umgebungen.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 66149
Additional Details : Gewicht : 0.05100kg
Beschreibung
- Der niedrige chemische Hintergrund ermöglicht hochempfindliche, störungsfreie Bestimmungen
- Für genaue gravimetrische Bestimmungen bei geringer Taramasse
- Ideal für die Filtration von Gas und/oder organischen Lösungsmitteln
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
PTFE | |
0,45 μm | |
Unsteril | |
47 mm |