Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) TF PTFE-Membranscheibenfilter
Starke, chemisch beständige Membranen für die Luftüberwachung und Probenahme in aggressiven Umgebungen.
371.00 CHF - 2485.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) PTFE
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Porengröße Durchmesser (metrisch) Membran Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Durchmesser (metrisch) Membran Preis Menge & Verfügbarkeit  
17114551
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva (formerly Pall Lab)
66154
1 μm 25 mm
419.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17184541
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva (formerly Pall Lab)
66148
0,45 μm 25 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17144541
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva (formerly Pall Lab)
66143
0,2 μm 47 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17194541
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva (formerly Pall Lab)
66149
0,45 μm 47 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17154541
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva (formerly Pall Lab)
66145
0,2 μm 142 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17104551
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva (formerly Pall Lab)
66151
0,45 μm 142 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17174541
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva (formerly Pall Lab)
66147
0,45 μm 13 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17124551
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva (formerly Pall Lab)
66155
1 μm 47 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17134541
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva (formerly Pall Lab)
66142
0,2 μm 25 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17134551
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva (formerly Pall Lab)
66159
1 μm 37 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17164541
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva (formerly Pall Lab)
66146
0,2 μm 293 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Der niedrige chemische Hintergrund ermöglicht hochempfindliche, störungsfreie Bestimmungen
  • Für genaue gravimetrische Bestimmungen bei geringer Taramasse
  • Ideal für die Filtration von Gas und/oder organischen Lösungsmitteln
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
PTFE