Learn More
R&D Systems™ Atrazine ELISA Kit (Colorimetric)
Artikelnummer. 18614341 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18614341 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18614341 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. KA1414
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Empfindlichkeit: The actual detection limit is based on the setup of experiment protocol, such as extraction procedure and dilution factor.
Produktlinie Novus
Produkttyp ELISA Kit (Colorimetric)
Probentyp Water
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Quantification
Menge 1 Kit
Lagerungsbedingungen Store at 4°C.
Synonym 2-chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine