Beschreibung
Tetanus Toxin Polyclonal antibody specifically detects Tetanus Toxin in Bacteria samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Tetanus Toxin |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Janelia Fluor 549 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Tentoxylysin |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Synthetic peptide corresponding to the amino acids 1300 - 1314 of the native molecule conjugated to Keyhole limpet Haemocyanin |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |