Learn More
IKA™ Reagenzglasbefestigung für IKA Vortex-Schüttler
Befestigung mit individuellem Array zur Aufnahme von Reagenzgläsern auf einem Vortexmischer.
Marke: IKA™ 0003344100
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Erfordert die Universalbefestigung VG 3.3
- Erleichtert das Vortexen mehrerer Röhrchen
Spezifikation
8 x 16 mm-Reagenzgläser | |
Reagenzglasadapteraufsatz | |
Modell VG 3.34 | |
8 |
16 mm | |
Teströhrchenadapteraufsatz | |
VG 3.3 Universalaufsatz, Vortexmischer, | |
VG 3.3 Universalaufsatz |