Learn More
IKA™ Reagenzglasbefestigung für IKA Vortex-Schüttler
Befestigung mit individuellem Array zur Aufnahme von Reagenzgläsern auf einem Vortexmischer.
39.20 CHF - 41.55 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Teströhrchenadapteraufsatz |
---|---|
Erfordert | VG 3.3 Universalaufsatz |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10307662
|
IKA™
0003343900 |
18 x 10 mm-Reagenzgläser |
39.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10367702
|
IKA™
0003344000 |
12 x 12 mm-Reagenzgläser | Reagenzglasadapteraufsatz |
41.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10656263
|
IKA™
0003344100 |
8 x 16 mm-Reagenzgläser | Reagenzglasadapteraufsatz |
39.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10414522
|
IKA™
0003344200 |
8 x 20 mm-Reagenzgläser | Reagenzglasadapteraufsatz |
39.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Erfordert die Universalbefestigung VG 3.3
- Erleichtert das Vortexen mehrerer Röhrchen
Spezifikation
Teströhrchenadapteraufsatz | |
VG 3.3 Universalaufsatz |