Learn More
CCL2/JE/MCP-1 Antibody (24822), Janelia Fluor™ 646, R&D Systems™
Artikelnummer. 18621550 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18621550 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18621550 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB279J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    922.32 CHF
    790.65 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 131.67 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CCL2/JE/MCP-1 Monoclonal specifically detects CCL2/JE/MCP-1 in Human samples. It is validated for Neutralization, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CCL2/JE/MCP-1
Anwendungen Neutralization, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 24822
Konjugat Janelia Fluor 646
Verdünnung Western Blot, Neutralization
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias C-C motif chemokine ligand 2, CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, Mcp1, Mcp-1, SCYA2, SMC-CF
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human CCL2/JE/MCP-1
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from ascites
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6347
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Produktlinie Novus