missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TER-119 Rat, V450, Clone: TER-119, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB76-V450-100ug

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15972448

  • 312.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

TER-119
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
TER-119
Violet Fluor 450 (V450)
Ly76
Protein A/G Purified
RUO
104231
IgG2b κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote