Learn More
TER-119 Rat, V450, Clone: TER-119, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
155.00 CHF - 312.00 CHF
Spezifikation
Antigen | TER-119 |
---|---|
Klon | TER-119 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15982448
|
EnquireBio
QAB76-V450-25UG |
25 μg |
155.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972448
|
EnquireBio
QAB76-V450-100UG |
100 μg |
312.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
TER-119 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
Ly76 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
TER-119 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
104231 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |