Learn More
TER-119 Rat, V450, Clone: TER-119, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB76-V450-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982448
  • 155.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
TER-119
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
TER-119
Violet Fluor 450 (V450)
Ly76
Protein A/G Purified
RUO
104231
IgG2b κ