Learn More
Bochem™ Dreibeinstative aus gehärtetem Gusseisen
Marke:  Bochem™ 5230
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10085150
  • 15.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-07-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Tripods
1Pack
180mm
Vergütetes Gusseisen
100mm