Learn More
Bochem™ Dreibeinstative aus gehärtetem Gusseisen
21.85 CHF - 26.75 CHF
Spezifikation
Material | Vergütetes Gusseisen |
---|---|
Produkttyp | Stative |
Menge | 1 Packungen |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10085150
|
Bochem™
5230 |
100 mm |
21.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10794723
|
Bochem™
5232 |
140 mm |
26.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Vergütetes Gusseisen | |
Stative | |
1 Packungen |