Learn More
Dostmann Electronic™ Temperatursensor
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm
6000 mm
Temperaturbereich (metrisch):
−40 bis 480 °C
Bis 400 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Typ K nach EN 60584-1
- NiCr-Ni
- Mineralisoliert
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Sonde | 3 mm |
| Länge (metrisch) | 6000 mm |
| Produkttyp | Temperatursensor |
| Beschreibung | Stahlgeflecht mit Thermoelementstreifen |
| Temperaturbereich (metrisch) | −40 bis 480 °C |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | P410 / TC301 / TC309 / Mini-K |